Tlačiť
Morpholin-3-one
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Morpholinone
OR301177-100G OR301177-25G OR301177-5G
APOSOR301177-100GEA 124.75 EUR
APOSOR301177-100G APOSOR301177-25G APOSOR301177-5G
Morpholin-3-one
Morpholin-3-one
Vzorec: C₄H₇NO₂
Teplota tavenia: 104…107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00631009
Číslo CAS: 109-11-5
EINECS: 203-647-9