Tlačiť
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR301150-1G OR301150-250MG OR301150-5G
APOSOR301150-1GEA 116.33 EUR
APOSOR301150-1G APOSOR301150-250MG APOSOR301150-5G
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 98%
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Vzorec: C₉H₈BrNO
Teplota tavenia: 156…159 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08437642
Číslo CAS: 891782-60-8