Tlačiť
1-Methylbenzoimidazol-5-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR301135-1G OR301135-250MG
APOSOR301135-1GEA 54.95 EUR
APOSOR301135-1G APOSOR301135-250MG
1-Methylbenzoimidazol-5-amine
1-Methylbenzoimidazol-5-amine
Vzorec: C₈H₉N₃
Teplota tavenia: 156…159 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03164349
Číslo CAS: 10394-38-4