Tlačiť
5-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR301131-1G OR301131-5G
APOSOR301131-1GEA 93.06 EUR
APOSOR301131-1G APOSOR301131-5G
5-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
5-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Vzorec: C8H8N2O
Teplota tavenia: 108…112 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08688601
Číslo CAS: 17288-40-3
OSN: 1759
ADR: 8,III