Tlačiť
3,4-Dimethylbenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR30113-100G OR30113-25G
APOSOR30113-100GEA 33.13 EUR
APOSOR30113-100G APOSOR30113-25G
3,4-Dimethylbenzaldehyde
3,4-Dimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O
Mw: 134.18
Teplota varu: 102…104 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 223…226 °C
Hustota: 1.012 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016612
Číslo CAS: 5973-71-7
EINECS: 227-770-2