Tlačiť
3-Methyl-1H-pyrazole 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methylpyrazole
OR301129-100G OR301129-25G OR301129-500G
APOSOR301129-100GEA 63.38 EUR
APOSOR301129-100G APOSOR301129-25G APOSOR301129-500G
3-Methyl-1H-pyrazole 99%
3-Methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₆N₂
Teplota varu: 203…205 °C
Hustota: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005240
Číslo CAS: 1453-58-3
EINECS: 215-925-7