Tlačiť
7-Quinolinol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Quinolin-7-ol, 7-Hydroxyquinoline
OR301114-5G OR301114-1G OR301114-10G
APOSOR301114-5GEA 73 EUR
APOSOR301114-5G APOSOR301114-1G APOSOR301114-10G
7-Quinolinol 98%
7-Quinolinol
Vzorec: C₉H₇NO
Teplota tavenia: 239…244 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016730
Číslo CAS: 580-20-1
EINECS: 209-457-2