Tlačiť
4-Iodo-2-nitroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR301096-1G OR301096-5G OR301096-10G
APOSOR301096-1GEA 24.95 EUR
APOSOR301096-1G APOSOR301096-5G APOSOR301096-10G
4-Iodo-2-nitroaniline 98%
4-Iodo-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅IN₂O₂
Teplota tavenia: 120…123 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06808526
Číslo CAS: 20691-72-9