Tlačiť
4-Bromo-3-hydroxypyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR301092-10G OR301092-1G OR301092-5G
APOSOR301092-10GEA 371.44 EUR
APOSOR301092-10G APOSOR301092-1G APOSOR301092-5G
4-Bromo-3-hydroxypyridine 95%
4-Bromo-3-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₄BrNO
Teplota tavenia: 134…136 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03093021
Číslo CAS: 161417-28-3