Tlačiť
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carbonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR301091-25G OR301091-5G
APOSOR301091-25GEA 315.24 EUR
APOSOR301091-25G APOSOR301091-5G
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carbonitrile
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carbonitrile
Vzorec: C₅H₃ClN₄
Mw: 154.5600 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07761812
Číslo CAS: 60025-09-4