Tlačiť
2-Methylpropane-2-sulphinamide 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butylsulphinamide
OR301075-100G OR301075-25G
APOSOR301075-100GEA 96.27 EUR
APOSOR301075-100G APOSOR301075-25G
2-Methylpropane-2-sulphinamide 99%
2-Methylpropane-2-sulphinamide
Vzorec: C₄H₁₁NOS
Teplota tavenia: 97…101 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01863616
Číslo CAS: 146374-27-8