Tlačiť
2-Methylmorpholine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR301073-1G OR301073-250MG
APOSOR301073-1GEA 113.12 EUR
APOSOR301073-1G APOSOR301073-250MG
2-Methylmorpholine
2-Methylmorpholine
Vzorec: C₅H₁₁NO
Teplota varu: 136 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08444368
Číslo CAS: 27550-90-9
OSN: 1993
ADR: 3,III