Tlačiť
4-Iodobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: p-Iodobenzenesulphonyl Chloride, Pipsyl chloride, 4-Iodobenzene-1-sulphonyl chloride
OR30106-100G OR30106-25G
APOSOR30106-100GEA 607.7 EUR
APOSOR30106-100G APOSOR30106-25G
4-Iodobenzenesulphonyl chloride 97%
4-Iodobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄ClIO₂S
Teplota tavenia: 79…84 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007441
Číslo CAS: 98-61-3
EINECS: 202-686-9
OSN: 3261
ADR: 8,II