Tlačiť
3-(Aminomethyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR301027-1G OR301027-5G
APOSOR301027-1GEA 36.1 EUR
APOSOR301027-1G APOSOR301027-5G
3-(Aminomethyl)benzonitrile 98%
Vzorec: C₈H₈N₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797832
Číslo CAS: 10406-24-3
OSN: 2735
ADR: 8,III