Tlačiť
4-Acetylbenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR30102-100G OR30102-25G OR30102-5G
APOSOR30102-100GEA 197.75 EUR
APOSOR30102-100G APOSOR30102-25G APOSOR30102-5G
4-Acetylbenzonitrile
4-Acetylbenzonitrile
Vzorec: C₉H₇NO
Teplota varu: 95…96 °C/14mmHg
Teplota tavenia: 55…58 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001825
Číslo CAS: 1443-80-7
EINECS: 215-885-0
OSN: 3439
ADR: 6.1,III