Tlačiť
1-Benzyl-3-pyrrolidinone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(Phenylmethyl)-3-pyrrolidinone, 1-Benzylpyrrolidin-3-one
OR301019-25G OR301019-5G
APOSOR301019-25GEA 53.35 EUR
APOSOR301019-25G APOSOR301019-5G
1-Benzyl-3-pyrrolidinone
1-Benzyl-3-pyrrolidinone
Vzorec: C₁₁H₁₃NO
Teplota varu: 77…78 °C/0,01mmHg
Hustota: 1,091 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005342
Číslo CAS: 775-16-6
EINECS: 212-274-0