Tlačiť
4-Bromo-2-benzofuran-1[3H]-one 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromophthalide
OR301006-1G OR301006-250MG
APOSOR301006-1GEA 151.22 EUR
APOSOR301006-1G APOSOR301006-250MG
4-Bromo-2-benzofuran-1[3H]-one 97%
4-Bromo-2-benzofuran-1[3H]-one
Vzorec: C₈H₅BrO₂
Teplota varu: 378 °C
Teplota tavenia: 98…104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06412577
Číslo CAS: 102308-43-0