Tlačiť
3,5-Dichlorobenzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR30090-1G OR30090-25G OR30090-5G
APOSOR30090-1GEA 24.95 EUR
APOSOR30090-1G APOSOR30090-25G APOSOR30090-5G
3,5-Dichlorobenzylamine 98%
3,5-Dichlorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇Cl₂N
Teplota varu: 141…144 °C/15mmHg
Hustota: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052681
Číslo CAS: 39989-43-0
OSN: 2735
ADR: 8,III