Tlačiť
Methyl-3-aminobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR30089-100G OR30089-25G OR30089-500G
APOSOR30089-100GEA 258.72 EUR
APOSOR30089-100G APOSOR30089-25G APOSOR30089-500G
Methyl-3-aminobenzoate
Methyl-3-aminobenzoate
Vzorec: C₈H₉NO₂
Teplota varu: 170 °C/20mmHg
Teplota tavenia: 49…55 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00017102
Číslo CAS: 4518-10-9
EINECS: 224-842-5