Tlačiť
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR30086-1G OR30086-250MG
APOSOR30086-1GEA 39.79 EUR
APOSOR30086-1G APOSOR30086-250MG
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile 98%
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₉NO
Teplota varu: 116…118 °C/0,5mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052461
Číslo CAS: 69395-13-7
OSN: 3439
ADR: 6.1,III