Tlačiť
2-(4-Bromophenyl)ethanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromophenethyl alcohol
OR30084-25G OR30084-5G OR30084-100G
APOSOR30084-25GEA 91.46 EUR
APOSOR30084-25G APOSOR30084-5G APOSOR30084-100G
2-(4-Bromophenyl)ethanol
2-(4-Bromophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₉BrO
Teplota varu: 138 °C/9mmHg
Hustota: 1,436 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002897
Číslo CAS: 4654-39-1
EINECS: 225-093-7