Tlačiť
3-Iodo-o-xylene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR30083-25G OR30083-5G
APOSOR30083-25GEA 27.88 EUR
APOSOR30083-25G APOSOR30083-5G
3-Iodo-o-xylene
3-Iodo-o-xylene
Vzorec: C₈H₉I
Teplota varu: 98…100 °C/15mmHg
Hustota: 1,64 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00041437
Číslo CAS: 31599-60-7