3-Iodo-o-xylene
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR30083-25G
OR30083-5G
APOSOR30083-25GEA
27.88
EUR
APOSOR30083-25G
APOSOR30083-5G
3-Iodo-o-xylene
3-Iodo-o-xylene
Vzorec:
C₈H₉I Teplota varu: 98…100 °C/15mmHg Hustota: 1,64 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: >110 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00041437 Číslo CAS: 31599-60-7 |