Tlačiť
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine
OR300791-1G OR300791-5G
APOSOR300791-1GEA 44.93 EUR
APOSOR300791-1G APOSOR300791-5G
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₉N₃
Teplota tavenia: 176…180 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01693715
Číslo CAS: 5591-70-8