Tlačiť
Methyl-2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl 2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate
OR300783-25G OR300783-100G
APOSOR300783-25GEA 68.19 EUR
APOSOR300783-25G APOSOR300783-100G
Methyl-2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate 95%
Methyl-2-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate
Vzorec: C₉H₈BrNO₄
Mw: 274.07 g/mol
Teplota tavenia: 75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04114315
Číslo CAS: 98475-07-1
OSN: 3261
ADR: 8 III