Tlačiť
3-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR300764-1G OR300764-5G OR300764-10G
APOSOR300764-1GEA 0 EUR
APOSOR300764-1G APOSOR300764-5G APOSOR300764-10G
3-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride
3-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₀H₈ClNO₂S₂
Teplota tavenia: 116…118 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07772796
Číslo CAS: 66047-75-4
OSN: 3261
ADR: 8,III