Tlačiť
1-Ethyl-2-iodobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR30075-100G OR30075-25G
APOSOR30075-100GEA 56.56 EUR
APOSOR30075-100G APOSOR30075-25G
1-Ethyl-2-iodobenzene
1-Ethyl-2-iodobenzene
Vzorec: C₈H₉I
Teplota varu: 221 °C
Hustota: 1,618 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040871
Číslo CAS: 18282-40-1