Tlačiť
4-Methylnaphthalene-1-sulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR30073-1G OR30073-5G
APOSOR30073-1GEA 96.13 EUR
APOSOR30073-1G APOSOR30073-5G
4-Methylnaphthalene-1-sulphonyl chloride
4-Methylnaphthalene-1-sulphonyl chloride
Vzorec: C₁₁H₉ClO₂S
Mw: 240.7060 g/mol
Teplota tavenia: 81…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02677693
Číslo CAS: 10447-11-7
OSN: 3261
ADR: 8 II