Tlačiť
2-Bromo-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-1-(4-(methylsulphonyl)phenyl)ethanone, 4-(Methylsulphonyl)phenacyl bromide
OR30069-1G OR30069-25G OR30069-5G
APOSOR30069-1GEA 24.95 EUR
APOSOR30069-1G APOSOR30069-25G APOSOR30069-5G
2-Bromo-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
2-Bromo-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₉BrO₃S
Teplota tavenia: 125…130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00673134
Číslo CAS: 50413-24-6
OSN: 1759
ADR: 8,III