Tlačiť
4-Chloropyridine-2-carbonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR300669-1G OR300669-5G OR300669-25G
APOSOR300669-1GEA 24.95 EUR
APOSOR300669-1G APOSOR300669-5G APOSOR300669-25G
4-Chloropyridine-2-carbonitrile 98%
4-Chloropyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₃ClN₂
Teplota tavenia: 81…85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06009833
Číslo CAS: 19235-89-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III