Tlačiť
6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR300619-1G OR300619-5G
APOSOR300619-1GEA 91.33 EUR
APOSOR300619-1G APOSOR300619-5G
6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Vzorec: C₈H₇NO₄
Mw: 181.15 g/mol
Teplota tavenia: 220…222 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09702182
Číslo CAS: 17874-76-9