Tlačiť
4-(3-Chloropropyl)morpholine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Morpholinopropyl Chloride
OR300520-100G OR300520-25G
APOSOR300520-100GEA 63.38 EUR
APOSOR300520-100G APOSOR300520-25G
4-(3-Chloropropyl)morpholine
4-(3-Chloropropyl)morpholine
Vzorec: C₇H₁₄ClNO
Teplota varu: 115 °C/25mmHg
Hustota: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00039714
Číslo CAS: 7357-67-7
EINECS: 461-510-0