Tlačiť
Ethyl 1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR30041-1G OR30041-250MG
APOSOR30041-1GEA 162.05 EUR
APOSOR30041-1G APOSOR30041-250MG
Ethyl 1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₈N₂O₂
Teplota varu: 130 °C/15mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01313625
Číslo CAS: 519056-54-3