Tlačiť
Ethyl-4-chlorobenzoylformate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 2-(4-chlorophenyl)-2-oxoacetate, Ethyl (4-chlorophenyl)(oxo)acetate
OR30031-10G OR30031-25G OR30031-5G
APOSOR30031-10GEA 96.27 EUR
APOSOR30031-10G APOSOR30031-25G APOSOR30031-5G
Ethyl-4-chlorobenzoylformate 97%
Ethyl-4-chlorobenzoylformate
Vzorec: C₁₀H₉ClO₃
Teplota varu: 85 °C/0,1mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01319615
Číslo CAS: 34966-48-8