Tlačiť
Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl imidazole-2-carboxylate, Ethyl 1H-imidazole-2-carboxylate
OR3003-5G OR3003-1G OR3003-25G
APOSOR3003-5GEA 63.38 EUR
APOSOR3003-5G APOSOR3003-1G APOSOR3003-25G
Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester
Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
Teplota varu: 48…51 °C/0,3mmHg
Teplota tavenia: 176…180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03426031
Číslo CAS: 33543-78-1