Tlačiť
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR300249-1G OR300249-5G OR300249-10G
APOSOR300249-1GEA 63.29 EUR
APOSOR300249-1G APOSOR300249-5G APOSOR300249-10G
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Vzorec: C₆H₃BrClN₃
Mw: 232.4700 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11846485
Číslo CAS: 1208083-37-7