Tlačiť
6-Bromo-1-chloroisoquinoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR300053-1G OR300053-5G OR300053-10G
APOSOR300053-1GEA 39.79 EUR
APOSOR300053-1G APOSOR300053-5G APOSOR300053-10G
6-Bromo-1-chloroisoquinoline
6-Bromo-1-chloroisoquinoline
Vzorec: C₉H₅BrClN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06738661
Číslo CAS: 205055-63-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III