Tlačiť
3-Hydroxy-5-methylisoxazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Hymexazol
OR2998-25G OR2998-5G
APOSOR2998-25GEA 71.4 EUR
APOSOR2998-25G APOSOR2998-5G
3-Hydroxy-5-methylisoxazole 97%
3-Hydroxy-5-methylisoxazole
Vzorec: C₄H₅NO₂
Teplota tavenia: 87 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00144468
Číslo CAS: 10004-44-1
EINECS: 233-000-6