Tlačiť
4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Nitro-4-methoxybenzonitrile
OR29956-1G OR29956-25G OR29956-5G
APOSOR29956-1GEA 26.55 EUR
APOSOR29956-1G APOSOR29956-25G APOSOR29956-5G
4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile 95%
4-Methoxy-3-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₈H₆N₂O₃
Teplota tavenia: 148…151 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00221439
Číslo CAS: 33224-23-6
OSN: 3439
ADR: 6.1,III