Tlačiť
1-(3,5-Dichloro-4-pyridinyl)piperazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR29877-1G OR29877-5G
APOSOR29877-1GEA 91.46 EUR
APOSOR29877-1G APOSOR29877-5G
1-(3,5-Dichloro-4-pyridinyl)piperazine
1-(3,5-Dichloro-4-pyridinyl)piperazine
Vzorec: C₉H₁₁Cl₂N₃
Teplota tavenia: 75…76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00221400
Číslo CAS: 175277-80-2
OSN: 3259
ADR: 8,III