Tlačiť
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR2985-10G OR2985-1G OR2985-5G
APOSOR2985-10GEA 463.85 EUR
APOSOR2985-10G APOSOR2985-1G APOSOR2985-5G
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole
Vzorec: C₁₀H₈BrNS
Mw: 254.15 g/mol
Teplota tavenia: 60 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04974049
Číslo CAS: 28771-82-6