Tlačiť
Kyselina 3,5-dinitrosalicylová 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR2984-25G OR2984-100G OR2984-500G
APOSOR2984-25GEA 63.38 EUR
APOSOR2984-25G APOSOR2984-100G APOSOR2984-500G
Kyselina 3,5-dinitrosalicylová 97%
Kyselina 3,5-dinitrosalicylová
Vzorec: C₇H₄N₂O₇
Teplota tavenia: 169…173 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007104
Číslo CAS: 609-99-4