Tlačiť
2-Chloroisonicotinonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-4-cyanopyridine, 2-Chloropyridine-4-carbonitrile
OR29832-10G OR29832-250G OR29832-50G OR29832-500G
APOSOR29832-10GEA 24.95 EUR
APOSOR29832-10G APOSOR29832-250G APOSOR29832-50G APOSOR29832-500G
2-Chloroisonicotinonitrile
2-Chloroisonicotinonitrile
Vzorec: C₆H₃ClN₂
Teplota varu: 104…106 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 69…73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00174318
Číslo CAS: 33252-30-1