Tlačiť
3-Chlorobenzhydrazide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chlorobenzoic hydrazide
OR29831-100G OR29831-25G OR29831-5G
APOSOR29831-100GEA 522.66 EUR
APOSOR29831-100G APOSOR29831-25G APOSOR29831-5G
3-Chlorobenzhydrazide
3-Chlorobenzhydrazide
Vzorec: C₇H₇ClN₂O
Teplota tavenia: 156…158 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014757
Číslo CAS: 1673-47-8
EINECS: 216-812-5