Tlačiť
4-(4-Chlorophenoxy)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Amino-4'-chlorodiphenyl ether
OR29829-10G OR29829-50G
APOSOR29829-10GEA 53.35 EUR
APOSOR29829-10G APOSOR29829-50G
4-(4-Chlorophenoxy)aniline
4-(4-Chlorophenoxy)aniline
Vzorec: C₁₂H₁₀ClNO
Mw: 219.67 g/mol
Teplota varu: 205 °C/12mmHg
Teplota tavenia: 99…103 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00043925
Číslo CAS: 101-79-1
EINECS: 202-976-5