Tlačiť
Ethyl 3-(2-furyl)-3-oxopropanoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 3-(2-Furyl)-3-oxopropanoate
OR29821-1G OR29821-5G OR29821-10G
APOSOR29821-1GEA 36.45 EUR
APOSOR29821-1G APOSOR29821-5G APOSOR29821-10G
Ethyl 3-(2-furyl)-3-oxopropanoate
Ethyl-3-(2-furyl)-3-oxopropanoate
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Mw: 182.18 g/mol
Teplota varu: 115…120 °C/4mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00122473
Číslo CAS: 615-09-8