Tlačiť
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR29816-100G OR29816-25G OR29816-5G
APOSOR29816-100GEA 136.78 EUR
APOSOR29816-100G APOSOR29816-25G APOSOR29816-5G
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine 97%
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₃BrN₂O₃
Teplota tavenia: 246…250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00023473
Číslo CAS: 15862-34-7
EINECS: 239-989-0