Tlačiť
5-Cyano-2-methylpyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 6-Methylnicotinonitrile, 5-Cyano-2-picoline
OR29756-25G OR29756-5G OR29756-1G
APOSOR29756-25GEA 89.85 EUR
APOSOR29756-25G APOSOR29756-5G APOSOR29756-1G
5-Cyano-2-methylpyridine 98%
5-Cyano-2-methylpyridine
Vzorec: C₇H₆N₂
Teplota varu: 216…217 °C
Teplota tavenia: 83…87 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00038042
Číslo CAS: 3222-48-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III