Tlačiť
1-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Acetyl-5-methyl-3-phenylisoxazole
OR29752-1G OR29752-5G
APOSOR29752-1GEA 0 EUR
APOSOR29752-1G APOSOR29752-5G
1-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone 97%
1-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-1-ethanone
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₂
Teplota tavenia: 56…58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00173901
Číslo CAS: 19212-42-1