Tlačiť
4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR29743-1G OR29743-5G
APOSOR29743-1GEA 74.9 EUR
APOSOR29743-1G APOSOR29743-5G
4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidine
4-(Dimethoxymethyl)-2-methylpyrimidine
Vzorec: C₈H₁₂N₂O₂
Mw: 168.19 g/mol
Teplota varu: 119…123 °C/5mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085137
Číslo CAS: 175277-33-5