Tlačiť
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (S)-(-)-4-(1-Aminoethyl)toluene, (S)-1-(p-Tolyl)ethanamine
OR2973-25G OR2973-5G
APOSOR2973-25GEA 0 EUR
APOSOR2973-25G APOSOR2973-5G
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine 98%
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine
Vzorec: C₉H₁₃N
Teplota varu: 204 °C
Teplota tavenia: < –20 °C
Hustota: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00145246
Číslo CAS: 27298-98-2
OSN: 2735
ADR: 8,III